Merck
901209
Sigma-Aldrich
N-(But-3-yn-1-yl)-4-hydrazineylbenzamide hydrochloride
Synonim(y):
Klikalna, nukleofilowa sonda hydrazynowa
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H14ClN3O · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.70 (free base basis)
Kod UNSPSC:
12352101
Formularz
powder or crystals
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Propylohydrazyna może być wykorzystywana jako syntetyczny budulec do różnych zastosowań. Laboratorium Bena Cravatta opracowało niedawno klikalne, nukleofilowe sondy hydrazynowe do profilowania białek opartego na aktywności o "odwrotnej polarności" lub (RP)-ABPP, gdzie ta propylohydrazyna została wykorzystana jako konkurent dla sondy hydrazynowej 901210.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
The Cravatt group develops innovative technologies to understand enzyme roles in disease, focusing on activity-based protein profiling.