Merck
901183
Sigma-Aldrich
Propylhydrazine hydrochloride
Synonim(y):
1-Propylhydrazine HCl, Nucleophilic hydrazine probe
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H10N2 · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.12 (free base basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Postać
solid
dostępność
available only in USA
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]Cl.NNCCC
Zastosowanie
Propylhydrazine can be used as synthetic building blocks for various applications. Ben Cravatt′s lab recently developed clickable, nucleophilic hydrazine probes for "reverse-polarity" activity-based protein profiling, or (RP)-ABPP, where this propylhydrazine was used as a competitor for hydrazine probe 901210.
produkt powiązany
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Self-react. C
Kod klasy składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3