Merck
900930
Sigma-Aldrich
6-Azidohexanoic acid
≥95%
Synonim(y):
6-Azidocaproic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Próba
≥95%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
dostępność
available only in USA
współczynnik refrakcji
n/D 1.463
rozpuszczalność
DMF: soluble
DMSO: soluble
THF: soluble
chloroform: soluble
dichloromethane: soluble
gęstość
1.074 g/mL
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C6H11N3O2/c7-9-8-5-3-1-2-4-6(10)11/h1-5H2,(H,10,11)
Klucz InChI
JCORXJUUSVCJEP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kwas 6-azidoheksanowy jest sześciowęglowym nasyconym kwasem tłuszczowym z ω-końcową grupą azydkową. Ten blok budulcowy można poddać reakcji z pierwszorzędowymi grupami aminowymi w obecności aktywatorów (np. EDC lub DCC), tworząc stabilne wiązanie amidowe. Końcowa grupa azydkowa umożliwia koniugację ze związkami zawierającymi grupy alkinowe poprzez reakcję cykloaddycji katalizowaną miedzią (I), znaną również jako chemia typu click. Kwas 6-azidoheksanowy jest przydatny do sieciowania, syntezy sond chemicznych i innych strategii biokoniugacji.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Activated Microglia Targeting Dendrimer?Minocycline Conjugate as Therapeutics for Neuroinflammation.
Sharma R, et al.
Bioconjugate Chemistry, 28(11), 2874-2886 (2017)
Conception of Stretchable Resistive Memory Devices Based on Nanostructure?Controlled Carbohydrate?block?Polyisoprene Block Copolymers.
Hung C C, et al.
Advances in Functional Materials, 27(13) (2017)
Efficient Access to New Chemical Space Through Flow?Construction of Druglike Macrocycles Through Copper?Surface?Catalyzed Azide?Alkyne Cycloaddition Reactions.
Bogdan A R and James K
Chemistry?A European Journal , 16(48), 14506-14512 (2010)
CuAAC macrocyclization: high intramolecular selectivity through the use of copper?tris (triazole) ligand complexes.
Chouhan G and James K
Organic Letters, 13(10), 2754-2757 (2011)
Maria I Montanez et al.
Biomacromolecules, 12(6), 2114-2125 (2011-04-29)
Well-defined dendronized cellulose substrates displaying multiple representations of dual-functionality were constructed by taking advantage of the efficiency of the click reaction combined with traditional anhydride chemistry. First, activated cellulose surfaces were decorated with several generations of dendrons, and their peripheral