Merck
900927
Sigma-Aldrich
TCO-PNB ester
≥95%
Synonim(y):
(1R,4E)-4-Cycloocten-1-yl 4-nitrophenyl carbonate, rel-(1R-4E-PS)-cyclooct-4-en-1-yl (4-nitrophenyl) carbonate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H17NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
291.30
Kod UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95%
Postać
powder or chunks
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(OC1CCC/C=C/CC1)OC2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2
Zastosowanie
TCO-PNB ester (trans-Cyclooctene-p-nitrobenzyl ester) has a p-nitrobenzyl (PNB) ester group that is amine reactive and a trans-cyclooctene (TCO) group that is reactive with tetrazines. TCO-PNB ester is supplied as a single axial (major) diastereomer. This specially formulated crystalline material provides easy handling and extended shelf life.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Imaging cell surface glycosylation in vivo using ?double click? chemistry.
Neves A A, et al.
Bioconjugate Chemistry, 24(6), 934-941 (2013)