Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 342,00 zł 256,50 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1110,00 zł 832,50 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2430,00 zł 1822,50 zł |
Informacje o tej pozycji
256,50 zł
Cena katalogowa342,00 złZaoszczędź 25%form
solid
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: click chemistry, reagent type: linker
technique(s)
targeted protein degradation: suitable
mp
90-105 °C
functional group
NHS ester
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(ON1C(CCC1=O)=O)O[C@@H]2CC/C=C/CCC2
InChI
1S/C13H17NO5/c15-11-8-9-12(16)14(11)19-13(17)18-10-6-4-2-1-3-5-7-10/h1-2,10H,3-9H2/b2-1+/t10-/m1/s1
InChI key
OUGQJOKGFAIFAQ-TXXBHVLJSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| reaction suitability reaction type: click chemistry, reagent type: linker | reaction suitability reaction type: click chemistry, reagent type: linker | reaction suitability reaction type: click chemistry, reagent type: linker | reaction suitability reagent type: linker, reaction type: click chemistry |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 90-105 °C | mp - | mp - | mp - |
| form solid | form liquid | form liquid | form solid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| functional group NHS ester | functional group hydroxyl | functional group NHS ester | functional group amine |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?