Merck
900846
Sigma-Aldrich
trans,trans-Muconic acid-13C6
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Synonim(y):
trans,trans-2,4-Hexadienedioic acid-13C6
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6H6O4
Masa cząsteczkowa:
148.07
Kod UNSPSC:
12352106
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Próba
≥98% (CP)
Formularz
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
O[13C](/[13CH]=[13CH]/[13CH]=[13CH]/[13C](O)=O)=O
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)