Merck
778370
Sigma-Aldrich
Fumaric acid-1-13C,2,3-d2
99 atom % 13C, 97 atom % D, 99% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC3D2H2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % 13C
97 atom % D
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
metody
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
OC(/C([2H])=C([2H])/[13C](O)=O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+/i1D,2D,3+1
Klucz InChI
VZCYOOQTPOCHFL-KGGDLBJGSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)