Merck
706337
Sigma-Aldrich
Caffeic acid-13C9
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonim(y):
3,4-Dihydroxycinnamic acid-13C9
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C9H8O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
97% (CP)
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
189.00 by atom % calculation
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
211-213 °C (dec.)
przesunięcie masy
M+9
ciąg SMILES
O[13C](=O)\[13CH]=[13CH]\[13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13c](O)[13cH]1
InChI
1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1-5,10-11H,(H,12,13)/b4-2+/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
Klucz InChI
QAIPRVGONGVQAS-RJKLISAOSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)