Merck
752576
Fumaric acid-1,4-13C2,2,3-d2
≥99 atom % 13C, ≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOO13CCD=CD13COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.07
UNSPSC Code:
12352106
Isotopic purity:
≥99 atom % 13C, ≥98 atom % D
Assay:
≥98% (CP)
Mass shift:
M+4
Form:
solid
isotopic purity
≥99 atom % 13C, ≥98 atom % D
assay
≥98% (CP)
form
solid
greener alternative product score
old score: 59
new score: 48
Find out more about DOZN™ Scoring
sustainability
Sustainability features
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mp
298-300 °C (subl.) (lit.)
greener alternative category
mass shift
M+4
SMILES string
O[13C](/C([2H])=C([2H])/[13C](O)=O)=O
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses”, “Safer Solvents and Auxiliaries” and “Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention”. Click here to view its DOZN scorecard.
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fumaric acid-1,4-13C2,2,3-d2
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
100858-52-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)