Przejdź do
606014
Fumaric acid-13C4
99 atom % 13C, 99% (CP)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4880,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HO213C13CH=13CH13CO2H
Masa cząsteczkowa:
120.04
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+4
Form:
solid
4880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mp
299-300 °C (subl.) (lit.)
mass shift
M+4
SMILES string
O[13C](=O)\[13CH]=[13CH]\[13C](O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChI key
VZCYOOQTPOCHFL-BHBLSLFXSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
606073486671750484
description
99 atom % 13C, 99% (CP)
description
99 atom % 13C
description
98 atom % D
description
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
≥99 atom % 13C
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
assay
99% (CP)
assay
-
assay
99% (CP)
assay
≥97% (CP)
mass shift
M+4
mass shift
M+2
mass shift
M+2
mass shift
M+4
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)