Przejdź do
492167
D-Glucose-12C6
99.5 atom % 12C
Synonim(y):
Dextrose-12C6
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
12C6H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.09
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-757-8
MDL number:
Isotopic purity:
99.5 atom % 12C
Mass shift:
depleted
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
description
13C-depleted
Quality Segment
isotopic purity
99.5 atom % 12C
optical activity
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
150-152 °C (lit.)
mass shift
depleted
SMILES string
O[12CH2][12C@H]1O[12CH](O)[12C@H](O)[12C@@H](O)[12C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i1+0,2+0,3+0,4+0,5+0,6+0
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-DXVIFZLFSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
15896849163661449
description
99.5 atom % 12C
description
anhydrous, 96%
description
BioUltra, Molecular Biology, ~20% in H2O
description
endotoxin tested, ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
isotopic purity
99.5 atom % 12C
isotopic purity
-
isotopic purity
-
isotopic purity
≥99 atom % 13C
mass shift
depleted
mass shift
-
mass shift
-
mass shift
M+2
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
150-152 °C (lit.)
mp
153-156 °C (lit.)
mp
-
mp
150-152 °C (lit.)
description
13C-depleted
description
-
description
-
description
-
optical activity
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
optical activity
[α]20/D +52°, c = 10 in H2O
optical activity
-
optical activity
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)