Merck
932353
Sigma-Aldrich
PTCDI
Synonim(y):
Dimid kwasu 3,4,9,10-perylenotetrakarboksylowego
Wybierz wielkość
1 G
502,00 zł
502,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
502,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H10N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
390.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
502,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
sublimed grade
Poziom jakości
strata
0.5% TGA, > 450 °C (weight loss)
ciąg SMILES
[nH]1[c](c2c3c4c(c5c6c7c([c]([nH][c](c7cc5)=O)=O)ccc6c4cc2)ccc3[c]1=O)=O
InChI
1S/C24H10N2O4/c27-21-13-5-1-9-10-2-6-15-20-16(24(30)26-23(15)29)8-4-12(18(10)20)11-3-7-14(22(28)25-21)19(13)17(9)11/h1-8H,(H,25,27,28)(H,26,29,30)
Klucz InChI
KJOLVZJFMDVPGB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Ten emiter TADF jest sublimowanym materiałem o wysokiej czystości, przetwarzalny w roztworze 3,4,9,10-perylenotetrakarboksylodiimid został zgłoszony do stosowania w..:
  • fotowoltaice[1][2]
  • termoelektryczności (indukowanej przez efekt Soreta)[3]
  • baterie do magazynowania energii[4][5][6]
  • fotokatalizie do oczyszczania wody lub selektywnej produkcji paliwa słonecznego zCO2[7][8][9]
  • chemosensing[10][11]
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mengmeng Sun et al.
Chemical Society reviews, 45(6), 1513-1528 (2016-01-23)
Water-soluble perylenediimides (PDIs) with high fluorescence intensity, photostability and biocompatibility have been successfully prepared and applied in the biological field. In this tutorial review, we briefly focus on the synthetic strategies for the preparation of water-soluble PDIs by incorporating ionic
Fully Solution-Processed Small Molecule Semitransparent Solar Cells: Optimization of Transparent Cathode Architecture and Four Absorbing Layers
J.Min et al.
Advanced Functional Materials , 26, 4543-4550 (2016)
Ping Chen et al.
Environmental science & technology, 53(3), 1564-1575 (2019-01-04)
This study describes a promising sunlight-driven photocatalyst for the treatment of ofloxacin and other fluoroquinolone antibiotics in water and wastewater. Perylene diimide (PDI) supramolecular nanofibers, which absorb a broad spectrum of sunlight, were prepared via a facile acidification polymerization protocol.
Qinglin Jiang et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 32(45), e2002752-e2002752 (2020-09-15)
Low-cost, non-toxic, abundant organic thermoelectric materials are currently under investigation for use as potential alternatives for the production of electricity from waste heat. While organic conductors reach electrical conductivities as high as their inorganic counterparts, they suffer from an overall
Di Liu et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 28(33), 7284-7290 (2016-06-17)
A self-assembled perylene-3,4,9,10-tetracarboxylic diimide(PDINH) supramolecular system consisting of all-organic PDINH molecule building blocks through non-covalent interactions works as a visible light photocatalyst with high activity.