Merck
900761
Sigma-Aldrich
Sodium 4-methylpyridine-2-sulfinate
≥95%
Synonim(y):
4-metylopirydyno-2-sulfinian Willisa
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6NNaO2S
Masa cząsteczkowa:
179.17
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
≥95%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
mp
342 °C
Zastosowanie
Ten 2-pirydylosulfinian umożliwia sprzęganie krzyżowe Suzuki-Miyaura z halogenkami arylowymi w celu uzyskania dostępu do różnych pochodnych pirydyny, jak donosi laboratorium Michaela Willisa.. Alternatywy sulfinianowe nie są już utrudniane przez niestabilne boroniany 2-pirydylu, zapewniając katalizowane przez Pd drogi sprzęgania do terapeutycznie cennych pierścieni pirydynowych.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Description: Professor Willis and partners at Pfizer have shown with pyridine-2- sulfinates a palladium-catalyzed desulfinylative cross-coupling process can be realized.
Powiązane treści
Research in the Willis group is focused on the development of new catalysts and reactions for synthetic chemistry. The group is particularly interested in addressing synthetic challenges that are applicable to the pharmaceutical and agrochemical industries.