Merck
ALD00436
Sigma-Aldrich
Sodium phenylmethanesulfinate
Wybierz wielkość
500 MG
770,00 zł
770,00 zł
Cena katalogowa1100,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
770,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7NaO2S
Masa cząsteczkowa:
178.18
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
770,00 zł
Cena katalogowa1100,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
ciąg SMILES
O=S(O[Na])CC1=CC=CC=C1
InChI
1S/C7H8O2S.Na/c8-10(9)6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2,(H,8,9);/q;+1/p-1
Klucz InChI
KQJWHIKPAMMQFZ-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Poniższy sulfinian Barana jest częścią zestawu odczynników dywersyfikujących, które są idealne do późnego etapu funkcjonalizacji heterocykli zawierających azot. Regioselektywność można skutecznie regulować poprzez modyfikację pH i dobór rozpuszczalnika.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)