Merck
900651
Sigma-Aldrich
3-Methacrylamidopropyltris(trimethylsiloxy)silane
>95%, stabilized with 4-Methoxyphenol, 50-500 ppm
Synonim(y):
N-[tris(trimetylosiloksy)sililopropylo]metakrylamid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H39NO4Si4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
421.83
Kod UNSPSC:
12162002
Próba
>95%
Formularz
liquid
stężenie
50-500 ppm
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Monomer ten jest powszechnie stosowany w formułowaniu badanych silikonowo-hydrożelowych soczewek kontaktowych i innych badanych urządzeń okulistycznych. Monomery silikonowe są preferowane do syntezy badawczych materiałów okulistycznych ze względu na ich wysoką przepuszczalność tlenu.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The development of biomaterials for contact lens applications: effects of wear modality on materials design in Biomaterials and Regenerative Medicine in Ophthalmology.
Tighe, B.J. and Mann, A.
Biomaterials and Regenerative Medicine in Ophthalmology (Second Edition), 326-399 (2016)
Hydrophilic silicone hydrogels with interpenetrating network structure for extended delivery of ophthalmic drugs.
Wang J, et al.
Polymers For Advanced Technologies, 23 (9), 1258-1263 (2012)