Przejdź do
G307
Galvinoxyl, free radical
Synonim(y):
2,6-Di-tert-butyl-α-(3,5-di-tert-butyl-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)-p-tolyloxy, free radical
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
288,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H41O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
421.63
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352000
EC Number:
219-133-2
MDL number:
288,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
mp
158-159 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)c1cc(\C=C2\C=C(C(=O)C(=C2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)cc(c1[O])C(C)(C)C
InChI
1S/C29H41O2/c1-26(2,3)20-14-18(15-21(24(20)30)27(4,5)6)13-19-16-22(28(7,8)9)25(31)23(17-19)29(10,11)12/h13-17H,1-12H3
InChI key
GNZDAXRYGVFYPU-UHFFFAOYSA-N
Application
Free radical and free-radical scavenger.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)