Przejdź do
64145
3-(Dimethylchlorosilyl)propyl methacrylate
technical, ≥85% (GC), (contains BHT as stabilizer)
Synonim(y):
(3-Methacryloyloxypropyl)dimethyl-chlorosilane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1550,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H17ClO2Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.77
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
246-377-7
Beilstein/REAXYS Number:
2244691
MDL number:
Assay:
≥85% (GC)
Form:
liquid
1550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
technical
assay
≥85% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.451
density
1.012 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ester, methacrylate
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCCC[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C9H17ClO2Si/c1-8(2)9(11)12-6-5-7-13(3,4)10/h1,5-7H2,2-4H3
InChI key
OKQXCDUCLYWRHA-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
446130440116302449
description
technical, ≥85% (GC), (contains BHT as stabilizer)
description
contains -100 ppm MEHQ + HQ as stabilizer, 98%
description
97%
description
95%
assay
≥85% (GC)
assay
98%
assay
97%
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
1.012 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.176 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.451
refractive index
n20/D 1.419 (lit.)
refractive index
n20/D 1.519 (lit.)
refractive index
n20/D 1.449 (lit.)
grade
technical
grade
-
grade
-
grade
-
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
185.0 °F - closed cup
flash_point_c
85 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)