Przejdź do
CLS3370
Corning® 96 Well Clear Polystyrene Microplate
flat bottom clear, polystyrene, sterile, lid, case of 100, pack of 20
Synonim(y):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1650,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121800
Material:
flat bottom clear , polystyrene , round wells
Size:
96 wells
1650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
flat bottom clear , polystyrene , round wells
sterility
sterile
feature
lid, skirt (skirt)
packaging
case of 100, pack of 20
manufacturer/tradename
Corning 3370
size
96 wells
well volume
360 μL
well working volume
75-200 μL
color
clear
suitability
suitable for (EIA/RIA; immunoassays)
binding type
non-treated surface
General description
  • Corning® 96 Well Clear Polystyrene Microplate is a flat bottom clear plate with a lid.
  • Not treated polystyrene surface is hydrophobic and binds biomolecules through passive interactions.
  • Suits for the immobilization of large molecules.
  • Binding capacity of approximately 100 to 200ng IgG/cm².
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS3795CLS3898CLS3788
suitability
suitable for (EIA/RIA; immunoassays)
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (cell cuture)
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
material
flat bottom clear , round wells, polystyrene
material
clear wells, polystyrene , round bottom clear , round wells
material
V-bottom clear , clear bottom, polystyrene
material
clear bottom, polystyrene , round bottom clear
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
packaging
case of 100, pack of 20
packaging
bag of 25
packaging
bag of 25
packaging
case of 100, bag of 20 ×
manufacturer/tradename
Corning 3370
manufacturer/tradename
Corning 3795
manufacturer/tradename
Corning 3898
manufacturer/tradename
Corning 3788
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)