Merck
900315
Sigma-Aldrich
Poly(trimethylene carbonate-co-caprolactone)
TMC:PCL 90:10, viscosity 1.5 dL/g 
Synonim(y):
PTMC-PCL, Poly (TMC-CL)
Wybierz wielkość
5 G
1650,00 zł
1650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
1650,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(C6H10O2)m(C4H6O2)nCH3
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
1650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Formularz
solid
lepkość
1.5 dL/g
temp. przechowywania
−20°C
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)