Kluczowe dokumenty
900293
Poly(trimethylene carbonate)
viscosity 1.75 dL/g
Synonim(y):
Poly (TMC)
Wybierz wielkość
1860,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1860,00 zł
Polecane produkty
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Wytwarzanie fotosieciowalnych nanowłóknistych rusztowań z poli(węglanu trimetylenu)/polikaprolaktonu do regeneracji ścięgien...: W niniejszym badaniu zbadano rozwój fotosieciowalnych nanowłóknistych rusztowań z wykorzystaniem poli(węglanu trimetylenu) (PTMC) i polikaprolaktonu do regeneracji ścięgien, wykazując potencjał PTMC w zastosowaniach biomedycznych (Li et al., 2020).
- Wytwarzanie rusztowań kompozytowych z poli (węglanu trimetylenu)/redukowanego tlenku grafenu i poli (węglanu trimetylenu) do regeneracji nerwów...: W tym artykule zbadano rusztowania kompozytowe wykonane z PTMC i zredukowanego tlenku grafenu do regeneracji nerwów, wykazując znaczący postęp w zakresie biokompatybilnych i biodegradowalnych materiałów (Guo et al., 2019).
- Comparison of Poly(l-lactide-co-ɛ-caprolactone) and Poly(trimethylene carbonate) Membranes for Urethral Regeneration: An In Vitro and In Vivo Study..: Badanie to porównuje membrany PTMC i poli(l-laktyd-co-ɛ-kaprolakton) do regeneracji cewki moczowej, zapewniając wgląd w biokompatybilność i skuteczność PTMC w resorbowalnych wyrobach medycznych (Sartoneva et al., 2018).
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?