Merck
900327
Sigma-Aldrich
Poly(D,L-lactide-co-trimethylene carbonate)
lactide:TMC 50:50, viscosity 1.5 dL/g 
Synonim(y):
PDLA-TMC
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(C3H4O2)m(C4H6O3)nCH3
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Postać
chips or granules (chunks)
proporcje
lactide:trimethylene carbonate 50:50
lepkość
1.5 dL/g
temp. przechowywania
−20°C
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.