Merck
900695
Sigma-Aldrich
Graphene dispersion
greener alternative
forinkjet printing, photonically annealable
Synonim(y):
Atrament grafenowy, Atrament przewodzący
Wybierz wielkość
5 ML
1210,00 zł
1210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 ML
1210,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12141908
NACRES:
NA.23
1210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
Graphene ink, for inkjet printing, photonically annealable
Poziom jakości
Formularz
liquid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
2.2-3.4 wt. % (solid (graphene and ethyl cellulose) in cyclohexanone/terpineol)
rezystywność
0.003-0.008 Ω-cm, thermally annealed 300 °C for 30 minutes, film thickness >100 nm
wielkość cząstki
≤3 μm
napięcie powierzchniowe
28-36 dyn/cm
lepkość
7-14 mPa.s(25 °C) (shear viscosity at 10 s-1)
bp
213-218 °C (Terpineol)
gęstość
0.9-1.1 g/mL at 25 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
OC(C1=C2C(C3=C(C4=C(C5=C(C6=C(C7=C(C8=C(C9=C(C%10=C(C%11=C(C%12=C(C%13=C(C%14=C(C%15=CC=C%16O)C%16=C%17)C%17=C%18)C%18=C%19C(O)=O)C%19=C%20)C%20=C%21O)C%21=C%22)C%22=C%23)C%23=C%24O)C%24=C%25)C%25=C%26C(O)=O)C%26=C%27)C%27=C2)=C%28C%29=C(C%30=C%31C%28=C%3
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt należy do kategorii umożliwiającej stosowanie bardziej ekologicznych alternatyw, a zatem jest zgodny z zasadą "Projektuj z myślą o efektywności energetycznej". Atramenty grafenowe są wysoce przewodzące, tanie i super elastyczne. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Zawiera etylocelulozę w cykloheksanonie, terpineol i eter metylowy glikolu dietylenowego do druku atramentowego.
Warunki utwardzania: Wyżarzanie fotoniczne, >4 J/cm2 (lampa błyskowa Xe) (zależne od podłoża - najbardziej skuteczne w przypadku podłoży o niskiej przewodności cieplnej / masie termicznej, tj. szkła, poliimidu, PEN, PET) lub wyżarzanie termiczne w temperaturze 275-350 °C przez 20-30 min.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
111.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
44 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
High-Performance Solid-State Supercapacitors and Microsupercapacitors Derived from Printable Graphene Inks.
Li L, et al.
Advanced Energy Materials, 6(20) (2016)
Ethan B Secor et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 27(42), 6683-6688 (2015-10-01)
Intense pulsed light (IPL) annealing of graphene inks is demonstrated for rapid post-processing of inkjet-printed patterns on various substrates. A conductivity of ≈25,000 S m(-1) is achieved following a single printing pass using a concentrated ink containing 20 mg mL(-1)