Merck
900325
Sigma-Aldrich
Poly(trimethylene carbonate-co-p-dioxanone-co-L-lactide)
TMC:PDO:Lactide 14:7:79, viscosity 1.5 dL/g 
Synonim(y):
TMC-PDO-PLA, TMC-PDS-PLLA
Wybierz wielkość
5 G
1550,00 zł
1550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
1550,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(C4H6O3)x(C4H6O3)y(C6H8O4)zCH3
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
1550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Formularz
chips or granules
proporcje
trimethylene carbonate:p-dioxanone:lactide 14:7:79
lepkość
1.5 dL/g
temp. przechowywania
−20°C
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.