Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 725,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2320,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H14OSi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.29
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
725,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
liquid
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction type: Reductions
refractive index
n/D 1.4799
density
0.926 g/mL
functional group
silyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[SiH2](OC(C)C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H14OSi/c1-8(2)10-11-9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,11H2,1-2H3
InChI key
XYMAHMLQCLMTDN-UHFFFAOYSA-N
General description
Isopropoxy(phenyl)silane is used as a stoichiometric reductant that allows for a significant decrease in catalyst loading, lower reaction temperatures, a wide range of functional group tolerance, and more diverse solvents in metal-catalyzed Mukaiyama hydrofunctionalizations.
Application
Isopropoxy(phenyl)silane can be used as a hydride source for alkene hydrofunctionalization reactions in the presence of metal catalysts, particularly under aprotic, nonalcoholic conditions. This reagent is considered as one of the most efficient stoichiometric reductants than phenylsilane because of its ability to exclude alcohol solvent from a series of catalytic reactions. When utilized, it allows the researcher to significantly decrease catalyst loadings, lower reaction temperatures, and employ more diverse solvents in iron- and manganese-catalyzed Mukaiyama hydrofunctionalizations.
It can be used as a reagent in:
It can be used as a reagent in:
- The hydrogenation of olefins
- Branch-selective olefin cross-coupling reactions
- Markovnikov alkene hydration/amination reactions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description 97% | description contains 500 ppm BHT as stabilizer | description 95% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| density 0.926 g/mL | density 0.806 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.753 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.234 g/mL at 25 °C (lit.) |
| functional group silyl | functional group silyl | functional group silyl | functional group silyl |
| reaction suitability reagent type: reductant | reaction suitability reagent type: reductant | reaction suitability - | reaction suitability - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?