Merck
900021
Sigma-Aldrich
TBAF(pin)2
Synonim(y):
1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, fluoride, compd. with 2,3-dimethyl-2,3-butanediol (1:2:2)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H64FNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
497.81
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
powder
mp
162-167 °C (d)
ciąg SMILES
OC(C)(C)C(C)(C)O.OC(C)(C)C(C)(C)O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[F-]
InChI
1S/C16H36N.2C6H14O2.FH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2*1-5(2,7)6(3,4)8;/h5-16H2,1-4H3;2*7-8H,1-4H3;1H/q+1;;;/p-1
Klucz InChI
CVEUWEZBMVLEKR-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
TBAF(pin)2 is a fluoride–alcohol complex with coordination number four. It can be obtained by reacting pinacol (pin) with tetrabutylammonium fluoride trihydrate (TBAF(H2O)3). The geometric structure and bonding of TBAF(pin)2 have been studied.
Zastosowanie
Nucleophilic fluorinating reagent is a more convenient crystalline solid for handling and storage compared to tetrabutylammonium fluoride hydrate (Aldrich 241512). As reported by Engle and Gouverneur, these solids display comparable reactivity on similar substrates.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Coordination diversity in hydrogen-bonded homoleptic fluoride?alcohol complexes modulates reactivity.
Engle KM, et al.
Chemical Science, 6(9), 5293-5302 (2015)