Merck
904805
Sigma-Aldrich
((S)-3-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)-1-(2′-(3-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)ureido)-[1,1′-binaphthalen]-2-yl)-1-isopropylurea
≥95%
Synonim(y):
Katalizator fluorowania Gouverneur
Wybierz wielkość
100 MG
530,00 zł
530,00 zł
Cena katalogowa1060,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
530,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H28F12N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
836.67
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
530,00 zł
Cena katalogowa1060,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥95%
Formularz
powder or crystals
mp
144-160 °C
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)NC(=O)N(C(C)C)c2c(c6c(cc2)cccc6)c3c4c(ccc3NC(=O)Nc5cc(cc(c5)C(F)(F)F)C(F)(F)F)cccc4
InChI
1S/C41H28F12N4O2/c1-21(2)57(37(59)55-29-19-26(40(48,49)50)16-27(20-29)41(51,52)53)33-14-12-23-8-4-6-10-31(23)35(33)34-30-9-5-3-7-22(30)11-13-32(34)56-36(58)54-28-17-24(38(42,43)44)15-25(18-28)39(45,46)47/h3-21H,1-2H3,(H,55,59)(H2,54,56,58)
Klucz InChI
VKRWLTPTRNIRGQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
((S)-3-(3,5-bis(trifluorometylo)fenylo)-1-(2′-(3-(3,5-bis(trifluorometylo)fenylo)ureido)-[1,1′-binaftaleno]-2-ylo)-1-izopropylo-mocznik jest katalizatorem przeniesienia fazowego z wiązaniem wodorowym zdolnym do aktywacji CsF do asymetrycznego nukleofilowego fluorowania sulfonów.>1
Zautomatyzuj swoje reakcje fluorowania z Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002).
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gabriele Pupo et al.
Science (New York, N.Y.), 360(6389), 638-642 (2018-05-12)
Common anionic nucleophiles such as those derived from inorganic salts have not been used for enantioselective catalysis because of their insolubility. Here, we report that merging hydrogen bonding and phase-transfer catalysis provides an effective mode of activation for nucleophiles that