Przejdź do
248940
(S)-(+)-1,1′-Binaphthyl-2,2′-diyl hydrogenphosphate
97%
Synonim(y):
(S)-(+)-1,1′-Binaphthalene-2,2′-diyl hydrogen phosphate, (S)-4-Hydroxydinaphtho[2,1-d:1′,2′-f][1,3,2]dioxaphosphepin-4-oxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
506,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1110,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H13O4P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
348.29
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4787775
506,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
optical activity
[α]22/D +595°, c = 1.35 in methanol
reaction suitability
reagent type: organic catalyst
functional group
phosphate
SMILES string
OP1(=O)Oc2ccc3ccccc3c2-c4c(O1)ccc5ccccc45
InChI
1S/C20H13O4P/c21-25(22)23-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)24-25/h1-12H,(H,21,22)
InChI key
JEHUZVBIUCAMRZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Used as a chiral Bronsted acid catalyst in the enantoselective Mannich reaction.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
248932295825246956
description
97%
description
≥98%
description
97%
description
99%
assay
97%
assay
≥98%
assay
97%
assay
99%
form
solid
form
solid
form
solid
form
-
functional group
phosphate
functional group
phosphate
functional group
phosphine
functional group
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
optical activity
[α]22/D +595°, c = 1.35 in methanol
optical activity
[α]20/D −605°, c = 1.35 in methanol
optical activity
[α]19/D −233°, c = 0.3 in toluene
optical activity
[α]22/D −34°, c = 1 in THF
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)