Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 793,00 zł |
Informacje o tej pozycji
793,00 zł
description
cationic
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
form
solid
quality
LiChropur™
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
λ
10 % in H2O
UV absorption
λ: 210 nm Amax: 0.15, λ: 220 nm Amax: 0.10, λ: 260 nm Amax: 0.05, λ: 310 nm Amax: 0.02, λ: 500 nm Amax: 0.02
suitability
corresponds to standard for RP gradient test, corresponds to standard for filter test
SMILES string
OS([O-])(=O)=O.CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.H2O4S/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;1-5(2,3)4/h5-19H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
UCRJJNVFJGKYQT-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (T) | assay ≥99.0% (T) | assay ≥99.0% (T) | assay ≥99.0% (AT) |
| form solid | form crystals | form crystals | form crystals |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| technique(s) ion pair chromatography: suitable | technique(s) - | technique(s) ion pair chromatography: suitable | technique(s) ion pair chromatography: suitable |
| suitability corresponds to standard for RP gradient test, corresponds to standard for filter test | suitability - | suitability corresponds to standard for RP gradient test, corresponds to standard for filter test | suitability corresponds to standard for filter test |
| quality LiChropur™ | quality - | quality LiChropur™ | quality LiChropur™ |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 52371-5G-F | 04061832548333 |