Merck
89095
Sigma-Aldrich
(R)-Tetrahydrofurfuryl alcohol
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonim(y):
(R)-Tetrahydrofuran-2-methanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.13
Beilstein:
79846
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Formularz
liquid
czystość optyczna
enantiomeric ratio: ≥97:3% (GC)
bp
178 °C (lit.)
gęstość
1.054 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
hydroxyl
ciąg SMILES
OC[C@H]1CCCO1
InChI
1S/C5H10O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5-6H,1-4H2/t5-/m1/s1
Klucz InChI
BSYVTEYKTMYBMK-RXMQYKEDSA-N
Zastosowanie
Można użyć alkoholu(R)-tetrahydrofurfurylowego:
  • Do przygotowania aldehydu(R)-tetrahydrofurfurylowego, który jest stosowany jako budulec do syntezy fragmentu pektenotoksyny-4.[1]
  • Jako materiał wyjściowy do syntezy izomerów naftidrofurylu, stosowanych jako silni antagoniści receptora 5-hydroksytryptaminy 2A.[2]
  • Jako budulec do przygotowania analogu(S)-2-tetrahydrofuranu eteru metylowego 6-fluorofenylu, jako inhibitora IGF-1R.[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Optimisation of a 5-[3-phenyl-(2-cyclic-ether)-methyl-ether]-4-aminopyrrolopyrimidine series of IGF-1R inhibitors
Fairhurst RA, et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 26(8), 2057-2064 (2016)
Rhodium-catalysed vinyl 1, 4-conjugate addition coupled with Sharpless asymmetric dihydroxylation in the synthesis of the CDE ring fragment of pectenotoxin-4
Richardson MSW, et al.
Chemical Science, 10(25), 6336-6340 (2019)
Practical access to four stereoisomers of naftidrofuryl and their binding affinity towards 5-hydroxytryptamine 2A receptor
Hao J, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 22(10), 3441-3444 (2012)
Chung-Yi Chen
Natural product research, 24(19), 1830-1833 (2010-11-26)
Pressalanin A, a 2-functionalized tetrahydrofuranol, has been isolated from the leaves of Michelia compressa var. lanyuensis (Magnoliaceae), and the structure was determined on the basis of a spectroscopic analysis.
G Zarnt et al.
Journal of bacteriology, 183(6), 1954-1960 (2001-02-27)
The quinohemoprotein tetrahydrofurfuryl alcohol dehydrogenase (THFA-DH) from Ralstonia eutropha strain Bo was investigated for its catalytic properties. The apparent k(cat)/K(m) and K(i) values for several substrates were determined using ferricyanide as an artificial electron acceptor. The highest catalytic efficiency was