Merck
89025
Sigma-Aldrich
Copper(I) thiophenolate
≥98.0% (RT)
Synonim(y):
PhSCu, Copper(I) thiophenoxide, Phenylthiocopper(I), Thiophenol copper(I) salt
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5SCu
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.71
Beilstein:
3709171
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (RT)
Postać
solid
przydatność reakcji
core: copper
reagent type: catalyst
mp
280 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[Cu]Sc1ccccc1
InChI
1S/C6H6S.Cu/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,7H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
PNNJYDODNCALKD-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Reagents used as the source of nucleophilic phenyl sulfide for preparation of lithiumalkyl(phenylthio)cuprates and organophosphinecopper(I) phenylthiolatecomplexes
Inne uwagi
Reagent for the simple preparation of lithium (phenylthio)alkyl-cuprates from lithium alkyls, used for conjugate addition to α,β-enones
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wender, P. A.; White, A. W.
Journal of the American Chemical Society, 110, 2218-2218 (1988)
P.A. Wender et al.
Tetrahedron Letters, 1245-1245 (1977)
Majetich, G.; Song, J. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58, 1030-1030 (1993)
E.J. Corey et al.
Tetrahedron Letters, 4597-4597 (1978)
E. Piers et al.
The Journal of Organic Chemistry, 40, 2694-2694 (1975)