Merck
I26809
Sigma-Aldrich
Isopropyl sulfide
99%
Synonim(y):
Diisopropyl sulfide
Wybierz wielkość
25 G
1090,00 zł
100 G
2190,00 zł
1090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
1090,00 zł
100 G
2190,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)2CH]2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4379 (lit.)
bp
120 °C/763 mmHg (lit.)
gęstość
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)SC(C)C
InChI
1S/C6H14S/c1-5(2)7-6(3)4/h5-6H,1-4H3
Klucz InChI
XYWDPYKBIRQXQS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
44.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
7 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Stanisław Popiel et al.
Analytica chimica acta, 837, 52-63 (2014-07-09)
Novel solid-phase microextraction (SPME) fibres containing methyl, ethyl, butyl acrylate and methacrylate were first prepared by a sol-gel technique and investigated for determination of selected organoarsenic compounds (lewisite, methyldichloroarsine, phenyldichloroarsine, diphenylchloroarsine and triphenylarsine) from water samples. The influence of sorption