Przejdź do
196274
Thiomorpholine
98%
Synonim(y):
Tetrahydro-2H-1,4-thiazine, Thiamorpholine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
397,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1570,00 zł
1177,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H9NS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
103.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-660-2
Beilstein/REAXYS Number:
102550
MDL number:
Assay:
98%
397,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.538 (lit.)
bp
169 °C (lit.)
solubility
organic solvents: miscible(lit.), water: miscible(lit.)
density
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
thioether
SMILES string
C1CSCCN1
InChI
1S/C4H9NS/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H2
InChI key
BRNULMACUQOKMR-UHFFFAOYSA-N
General description
Thiomorpholine forms complexes with Cu(II), Pt(II) and Ni(II) salts and their catalytic activity has been investigated.
Application
Thiomorpholine has been used in the preparation of:
  • N-Boc-α-alkyl-β-(sec-amino)alanines
  • thiomorpholine-N-borane
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
394467195944160415
description
98%
description
purified by redistillation, ≥99.5%
description
98%
description
≥99%
assay
98%
assay
≥99.5%
assay
98%
assay
≥99%
solubility
organic solvents: miscible(lit.), water: miscible(lit.)
solubility
water: miscible
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
refractive index
n20/D 1.538 (lit.)
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
bp
169 °C (lit.)
bp
129 °C
bp
160 °C/22 mmHg (lit.)
bp
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
145.4 °F - closed cup
flash_point_c
63 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)