Merck
88723
Sigma-Aldrich
(R)-1-[(SP)-2-(Dicyclohexylphosphino)ferrocenylethyl]diphenylphosphine
≥97%
Synonim(y):
(1R)-1-(Dicyclohexylphosphino)-2-[(1R)-1-(diphenylphosphino)ethyl]ferrocene (acc to CAS), Josiphos SL-J004-1
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H44FeP2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
594.53
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥97%
Formularz
crystals
czystość optyczna
ee: ≥99%
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C31H39P2.C5H5.Fe/c1-25(32(26-15-6-2-7-16-26)27-17-8-3-9-18-27)30-23-14-24-31(30)33(28-19-10-4-11-20-28)29-21-12-5-13-22-29;1-2-4-5-3-1;/h2-3,6-9,14-18,23-25,28-29H,4-5,10-13,19-22H2,1H3;1-5H;/t25-;;/m1../s1
Klucz InChI
AWOOIDCKLIQAJV-KHZPMNTOSA-N
Opis ogólny
sold in collaboration with Solvias AG
Zastosowanie
(R)-1-[(SP)-2-(dicykloheksylofosfino)ferrocenyloetylo]difenylofosfina może być stosowana jako ligand:
  • Do przygotowania metalicznego kompleksu irydu (IrIJOSIPHOS), który jest stosowany jako katalizator w asymetrycznym uwodornieniu 2-fenylochinoksaliny.
  • W otrzymywaniu produktów naturalnych poprzez asymetryczną koniugatową addycję odczynników Grignarda do α-podstawionych cyklicznych alkenonów.
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Additive effects of amines on asymmetric hydrogenation of quinoxalines catalyzed by chiral iridium complexes
Nagano T, et al.
Chemistry?A European Journal , 18(37), 11578-11592 (2012)
Catalytic enantioselective conjugate addition en route to paxilline indoloterpenoids
Schatz DJ, et al.
Tetrahedron, 75(24), 3361-3365 (2019)