Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 338,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1600,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
338,00 zł
form
powder
Quality Segment
optical purity
ee: ≥99%
functional group
amine, phosphine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CN(C)[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5P(c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C38H34NP2.C5H5.Fe/c1-39(2)38(35-27-17-29-37(35)41(32-22-11-5-12-23-32)33-24-13-6-14-25-33)34-26-15-16-28-36(34)40(30-18-7-3-8-19-30)31-20-9-4-10-21-31;1-2-4-5-3-1;/h3-29,38H,1-2H3;1-5H;/t38-;;/m1../s1
InChI key
DEHRMLQYTSYVBC-VROLVAQFSA-N
General description
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description optical purity ee: ≥99% | description ≥97%, optical purity ee: ≥99% | description ≥97% | description ≥97% |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| functional group amine, phosphine | functional group phosphine, amine | functional group phosphine | functional group phosphine |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| optical purity ee: ≥99% | optical purity ee: ≥99% | optical purity ee: ≥99% | optical purity ee: ≥99% |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![(RP)-1-[(R)-α-(Dimethylamino)-2-(diphenylphosphino)benzyl]-2-diphenylphosphinoferrocene optical purity ee: ≥99%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/361/819/e2566437-d2aa-4d81-8926-06a3497f90ce/640/e2566437-d2aa-4d81-8926-06a3497f90ce.png)
![(SP)-1-[(S)-α-(Dimethylamino)-2-(diphenylphosphino)benzyl]-2-diphenylphosphinoferrocene ≥97%, optical purity ee: ≥99%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/134/389/eac38d74-f099-4a24-835e-50a7b6e1a60d/640/eac38d74-f099-4a24-835e-50a7b6e1a60d.png)
![(S)-1-[(RP)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethyldi-tert-butylphosphine ≥97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/247/871/50d8a39e-0ee2-4435-b4cb-5163c3eb7187/640/50d8a39e-0ee2-4435-b4cb-5163c3eb7187.png)
![(S)-1-[(RP)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethyldicyclohexylphosphine ≥97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/259/060/e5169bde-8514-471f-aaaa-45e78b6055d2/640/e5169bde-8514-471f-aaaa-45e78b6055d2.png)