Merck
88298
Sigma-Aldrich
(±)-Theaspirane
technical, ≥90% (GC)
Synonim(y):
2,6,10,10-Tetramethyl-1-oxaspiro[4.5]dec-6-ene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H22O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.31
Beilstein:
1424383
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical
Próba
≥90% (GC)
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.438 (lit.)
n20/D 1.488
tw
68-72 °C/3 mmHg (lit.)
gęstość
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1CCC2(O1)C(C)=CCCC2(C)C
InChI
1S/C13H22O/c1-10-6-5-8-12(3,4)13(10)9-7-11(2)14-13/h6,11H,5,7-9H2,1-4H3
Klucz InChI
GYUZHTWCNKINPY-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
149.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
65 °C - closed cup