Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1120,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H22O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.32
UNSPSC Code:
12352115
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-219-6
Beilstein/REAXYS Number:
1343498
MDL number:
Assay:
≥90% (GC)
1120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
grade
technical
assay
≥90% (GC)
refractive index
n20/D 1.492
density
0.934 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
CC1CC=C(C)C(\C=C\C(C)=O)C1(C)C
InChI
1S/C14H22O/c1-10-6-7-11(2)14(4,5)13(10)9-8-12(3)15/h6,8-9,11,13H,7H2,1-5H3/b9-8+
InChI key
JZQOJFLIJNRDHK-CMDGGOBGSA-N
General description
Irone is a bioactive compound that is produced by an endophytic fungus in the rhizomes of Iris germanica.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description technical, mixture of isomers (mainly the α-isomer), ≥90% (GC) | description technical grade, 90% | description 96% | description analytical standard |
| assay ≥90% (GC) | assay 90% | assay 96% | assay ≥97.0% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.492 | refractive index n20/D 1.498 (lit.) | refractive index n20/D 1.52 (lit.) | refractive index - |
| density 0.934 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.93 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.945 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| functional group ketone | functional group ketone | functional group ketone | functional group - |
| grade technical | grade technical grade | grade - | grade analytical standard |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?