Merck
W377406
Sigma-Aldrich
Theaspirane
mixture of cis and trans, ≥85%
Synonim(y):
(±)-Theaspirane, 2,6,10,10-Tetramethyl-1-oxaspiro[4.5]dec-6-ene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H22O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.31
Numer FEMA:
3774
Beilstein:
1424383
Numer WE:
Nr Rady Europy:
10515
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
13.098
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
Halal
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 178/2002
Próba
≥85%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.438 (lit.)
bp
68-72 °C/3 mmHg (lit.)
gęstość
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; cooling; woody; herbaceous; camphoraceous
ciąg SMILES
CC1CCC2(O1)C(C)=CCCC2(C)C
InChI
1S/C13H22O/c1-10-6-5-8-12(3,4)13(10)9-7-11(2)14-13/h6,11H,5,7-9H2,1-4H3
Klucz InChI
GYUZHTWCNKINPY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
  • "Age" of tea: The impact of long-term storage on the aroma of Tuo tea and age prediction.: This study investigates the changes in the aroma profile of Tuo tea over long-term storage, identifying theaspirane as a key volatile compound. Theaspirane′s stability and impact on tea aroma make it significant for understanding aging processes and enhancing tea quality control methods (Chen et al., 2024).
Działania biochem./fizjol.
Odor at 1.0%
Taste at 10 ppm
Inne uwagi
Natural occurrence: Black chokeberry, grape, white wine, raspberry, passion fruit juice and cherimoya.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
149.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
65 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 56-56 (2005)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 41-41 (2005)