Merck
W414522
Sigma-Aldrich
Isoambrettolide
≥97%, FG
Synonim(y):
Hexadec-9-en-1,16 lactone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H28O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.39
Numer FEMA:
4145
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
10.063
NACRES:
NA.21
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
Poziom jakości
zgodność regionalna
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥97%
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
fatty; fruity; woody; waxy; sweet
ciąg SMILES
O1CCCCCC\C=C/CCCCCCCC1=O
InChI
1S/C16H28O2/c17-16-14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-15-18-16/h1,3H,2,4-15H2/b3-1-
Klucz InChI
QILMAYXCYBTEDM-IWQZZHSRSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
330.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
166 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Navigate halal certification, food & beverage compliance, and global standards (BPJPH, SMIIC, JAKIM) with our halal products.