Merck
88063
Sigma-Aldrich
Tetraphenylphosphonium iodide
≥99.0% (CHN)
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)4P(I)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
466.29
Beilstein:
3922216
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥99.0% (CHN)
zanieczyszczenia
≤1% water
mp
343-348 °C (lit.)
ciąg SMILES
[I-].c1ccc(cc1)[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)