Merck
862207
Sigma-Aldrich
4-Ethoxymethylene-2-phenyl-2-oxazolin-5-one
purified by recrystallization
Synonim(y):
2-Phenyl-1-4-heteromethylene-5-oxazolone, 2-Phenyl-4-(ethoxymethylene)-2-oxazolinone, 2-Phenyl-4-(ethoxymethylene)oxazolone, 2-Phenyl-4-ethoxymethylene-5-oxazolone, 4-(Ethoxymethylene)-2-phenyl-5(4H)-oxazolone, 4-Ethoxymethylene-2-phenyl oxazolone, 4-Ethoxymethylene-2-phenyl-5-oxazolone, Oxazolone
Wybierz wielkość
1 G
202,00 zł
10 G
1680,00 zł
202,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
202,00 zł
10 G
1680,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H11NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.22
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
202,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
oczyszczone przez
recrystallization
mp
94-96 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ether
phenyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCO\C=C1/N=C(OC1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11NO3/c1-2-15-8-10-12(14)16-11(13-10)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,2H2,1H3/b10-8-
Klucz InChI
SJHPCNCNNSSLPL-NTMALXAHSA-N
Opis ogólny
4-etoksymetyleno-2-fenylo-2-oksazolin-5-on to związek heterocykliczny, który należy do rodziny oksazolonów i służy jako ważny półprodukt w syntezie aminokwasów, peptydów i prekursorów heterocyklicznych.[1]
Zastosowanie
4-Etoksymetyleno-2-fenylo-2-oksazolin-5-on może być stosowany jako reagent do syntezy:
  • pochodnych pirymidynonu z N-karboksymetylobenzamidyną.[2]
  • Wielofunkcyjnych 1-azabicykli z acyklicznymi enaminonami poprzez formalną cykloaddycję aza-[3+3].[3]
Może być również stosowany jako źródło reszt alfa-aminokwasowych do syntezy pochodnych aminokwasów podstawionych N-1,2,3-triazolilami.[4]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Yongyan Shi et al.
Cell death & disease, 11(6), 461-461 (2020-06-17)
Crohn's disease (CD) and ulcerative colitis (UC) actually had different pathological mechanisms, as the former was mainly induced by Th1 and Th17 response and the latter by Th2 response. Our previous study found that oxazolone-induced Th2-mediated colitis could not be
Zenghui Lu et al.
The Journal of organic chemistry, 77(21), 9871-9877 (2012-10-11)
A novel palladium-catalyzed approach for the assembly of 3,4,5-trisubstituted oxazolones has been achieved by the coupling of N-alkynyl tert-butyloxycarbamates with aryl halides and related electrophiles, which involves an oxidative addition followed by oxypalladation/reductive elimination. The reaction provides a convenient access
Nicolas Pradeille et al.
Chemistry & biodiversity, 9(11), 2528-2558 (2012-11-20)
The total syntheses of hypomurocin A3 and hypomuricin A5 (HM A3 and HM A5, resp.) in solution phase are described. These syntheses have been successfully achieved by applying the 'azirine/oxazolone method' to introduce the two Aib-Pro units into the backbone
Joanne C Masterson et al.
Gut, 63(1), 43-53 (2012-11-20)
Eosinophilic oesophagitis (EoE) is a chronic inflammatory condition of the oesophagus with limited treatment options. No previous transgenic model has specifically targeted the oesophageal mucosa to induce oesophageal eosinophilia. We developed a mouse model that closely resembles EoE by utilising
Yuan H Yang et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 190(3), 997-1007 (2012-12-26)
Annexin A1 (AnxA1) is recognized as an endogenous anti-inflammatory molecule. However, its effects on the adaptive immune response and, in particular, on T cells remain unclear. In this study, we investigated the actions of AnxA1 in three distinct models of