Przejdź do
E0753
4-Ethoxymethylene-2-phenyl-2-oxazolin-5-one
analytical standard, for drug analysis
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
224,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
875,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
1432,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H11NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.22
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
239-713-9
MDL number:
224,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
94-96 °C (dec.) (lit.)
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCO\C=C1/N=C(OC1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11NO3/c1-2-15-8-10-12(14)16-11(13-10)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,2H2,1H3/b10-8-
InChI key
SJHPCNCNNSSLPL-NTMALXAHSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
4-Ethoxymethylene-2-phenyl-2-oxazolin-5-one has been used as a haptenizing agent, which can induce an inflammatory reaction in adult zebrafish intestinal tissues and this can be used as a model for gene expression studies of the two forms of inflammatory bowel disease like Crohn′s disease and ulcerative colitis.
Biochem/physiol Actions
Oxazolone sensitizing agent
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
862207B1385F9005
description
analytical standard, for drug analysis
description
purified by recrystallization
description
analytical standard, for drug analysis, mixture of diastereomers
description
analytical standard, for drug analysis
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
application(s)
-
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
assay
≥90% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Still not finding the right product?
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)