Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 188,00 zł |
Informacje o tej pozycji
188,00 zł
vapor pressure
0.01 mmHg ( 25 °C)
Quality Segment
assay
99%
form
solid
bp
260-262 °C (lit.)
mp
39-42 °C (lit.)
solubility
alcohol: freely soluble, benzene: freely soluble, chloroform: freely soluble, diethyl ether: freely soluble, petroleum ether: very slightly soluble, water: very slightly soluble
functional group
ketone, phenyl
SMILES string
[H]\C(=C(\[H])c1ccccc1)C(C)=O
InChI
1S/C10H10O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3/b8-7+
InChI key
BWHOZHOGCMHOBV-BQYQJAHWSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 99% | description ≥98%, FG |
| assay 99% | assay ≥98% |
| solubility benzene: freely soluble, water: very slightly soluble, chloroform: freely soluble, diethyl ether: freely soluble, alcohol: freely soluble, petroleum ether: very slightly soluble | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300, 400 |
| bp 260-262 °C (lit.) | bp 260-262 °C (lit.) |
| mp 39-42 °C (lit.) | mp 39-42 °C (lit.) |
| form solid | form - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
253.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
123 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?