Przejdź do
46188
Farnesal, mixture of isomers
technical
Synonim(y):
3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrienal
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
609,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H24O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.35
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
242-957-9
Beilstein/REAXYS Number:
1723427
MDL number:
609,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical
Quality Segment
impurities
≤3% water
refractive index
n20/D >1.4920 (lit.), n20/D 1.497
bp
126-129 °C/3.5 mmHg (lit.)
density
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-16/h7,9,11-12H,5-6,8,10H2,1-4H3/b14-9+,15-11+
InChI key
YHRUHBBTQZKMEX-YFVJMOTDSA-N
General description
Farnesal has been reported as specific lipid substrate for aldo-keto reductase 1B10 (AKR1B10). The incubation of farnesol with the protoplast of Botryococcus braunii B race strain leads to the formation of farnesal and 3-hydroxy-2,3-dihydrofarnesal.
Application
Farnesal was used in the synthesis of sesquiterpene nanaimoal.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
43348277541W383902
Farnesol stabilized, analytical standard, mixture of isomers
Supelco
43348
Farnesol
description
technical
description
stabilized, analytical standard, mixture of isomers
description
96%
description
stabilized
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300, 400
bp
126-129 °C/3.5 mmHg (lit.)
bp
149 °C/4 mmHg (lit.)
bp
137 °C/3 mmHg (lit.)
bp
260 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.497, n20/D >1.4920 (lit.)
refractive index
n20/D 1.489 (lit.), n20/D 1.488-1.492
refractive index
n20/D 1.490 (lit.)
refractive index
n20/D 1.490-1.505 (lit.)
density
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.886 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.844-0.8790 g/mL at 25 °C (lit.)
impurities
≤3% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
functional group
aldehyde
functional group
-
functional group
hydroxyl
functional group
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)