Merck
861030
Sigma-Aldrich
Auramine O
Dye content 85 %, certified by the BSC
Synonim(y):
4,4′-(Imidocarbonyl)bis(N,N-dimethylaniline) monohydrochloride, Basic Yellow 2, Pyoctaninum aureum
Wybierz wielkość
25 G
290,00 zł
290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
290,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H21N3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
303.83
Numer w indeksie barw:
41000
Beilstein:
4030061
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
agency
certified by the BSC
Poziom jakości
Formularz
powder or chunks
skład
Dye content, 85%
metody
microbe id | staining: suitable
mp
>250 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
95% ethanol: 1 mg/mL, clear to hazy, yellow to very deep yellow
λmaks.
370 nm
434 nm (2nd)
ε (współczynnik ekstynkcji)
≥12000 at 249-255 nm in water at 0.005 g/L
≥15000 at 367-373 nm in water at 0.005 g/L
≥36000 at 429-435 nm in water at 0.005 g/L
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
Cl[H].CN(C)c1ccc(cc1)C(=N)c2ccc(cc2)N(C)C
InChI
1S/C17H21N3.ClH/c1-19(2)15-9-5-13(6-10-15)17(18)14-7-11-16(12-8-14)20(3)4;/h5-12,18H,1-4H3;1H
Klucz InChI
KSCQDDRPFHTIRL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Auramine O has been used to study the cuticle/cutin in the epidermis of the pollen presenter in Vangueria infausta.[1]
Działania biochem./fizjol.
Auramine O is used for the staining of acid-fast organisms, coccidia.[2] Auramine O along with carbol generates brilliant yellow fluorochrome of tubercle bacilli. It is effective in detecting positive cases of tuberculosis.[3] Auramine O binds to the mycolic acid in the bacterial cell wall.[4]
Przydatność
Certified for use by fluorescence microscopy in Churukian′s modification of Truant′s fluorescent method for acid fast bacilli on paraffin sections.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
The Sigma-Aldrich Handbook of Stains, Dyes and Indicators,, 103-103 (1990)
Koneman's Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology (2006)
The epidermal cell structure of the secondary pollen presenter in Vangueria infausta (Rubiaceae: Vanguerieae) suggests a functional association with protruding onci in pollen grains.
PLoS ONE, 9, e96405-e96405 (2014)
Garcia LS
Practical Guide to Diagnostic Parasitology (2009)
Cell Structure and Function by Microspectrofluorometry (2014)