Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 454,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1640,00 zł |
Informacje o tej pozycji
454,00 zł
Nazwa produktu
1,10-Phenanthroline monohydrate, ACS reagent, puriss. p.a., ≥99.5% (calc. to the dried substance), for redox titration
Quality Segment
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥99.5% (calc. to the dried substance), 8.5-9.5% water basis
technique(s)
titration: suitable
impurities
8.5-9.5% water
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
mp
100-104 °C (lit.), 97-102 °C
suitability
passes test for iron detection, passes test for redox indicator
SMILES string
O.c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23
InChI
1S/C12H8N2.H2O/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;/h1-8H;1H2
InChI key
PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,10-Phenanthroline monohydrate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?