287067
L-Proline methyl ester hydrochloride
98%, for peptide synthesis
Synonim(y):
(S)-Methyl pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, L-Pro-OMe HCl
About This Item
Polecane produkty
product name
L-Proline methyl ester hydrochloride, 98%
Próba
98%
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]20/D −31°, c = 0.5 in H2O
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
69-71 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Cl[H].[H][C@]1(CCCN1)C(=O)OC
InChI
1S/C6H11NO2.ClH/c1-9-6(8)5-3-2-4-7-5;/h5,7H,2-4H2,1H3;1H/t5-;/m0./s1
Klucz InChI
HQEIPVHJHZTMDP-JEDNCBNOSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- A building block in peptide synthesis.
- A catalyst to synthesize 3,4-dihydropyrimidin-2-(1H)-ones via Biginelli condensation reaction with aryl aldehydes, methyl acetoacetate, and urea.
- A reactant to prepare prolylproline.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3