852686
6-Mercaptopurine-9-β-D-ribofuranoside
≥95.0% (HPLC)
Synonim(y):
6-Mercaptopurine riboside, 6-Purinethiol riboside, 6-Thioinosine
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95.0% (HPLC)
Postać
powder
aktywność optyczna
[α]/D −74±4°, c = 1% in 0.1 M NaOH
mp
220-223 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(S)ncnc23
InChI
1S/C10H12N4O4S/c15-1-4-6(16)7(17)10(18-4)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)19/h2-4,6-7,10,15-17H,1H2,(H,11,12,19)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
Klucz InChI
NKGPJODWTZCHGF-KQYNXXCUSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3