Merck
579513
Sigma-Aldrich
3-Amino-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
97%
Wybierz wielkość
1 G
137,50 zł
137,50 zł
Cena katalogowa275,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
137,50 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6F3NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
137,50 zł
Cena katalogowa275,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
141-146 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Nc1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C8H6F3NO2/c9-8(10,11)5-1-4(7(13)14)2-6(12)3-5/h1-3H,12H2,(H,13,14)
Klucz InChI
WBTHOSZMTIPJLR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)