Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H17F6NO2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
433.43
MDL number:
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.22
eCl@ss:
32150917
Form:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
solid
Quality Segment
mp
40-46 °C
functional group
amine, fluoro
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(=O)N(SC(=S)OCC)C(C)(C)C)C(F)(F)F
InChI key
QDCXZVWZLHPTDJ-UHFFFAOYSA-N
Application
As reported by the Alexanian. laboratory, this reagent is used for site-selective, intermolecular C-H xanthylation of alkanes, leading to the rapid diversification of otherwise inert C-H bonds. Once installed, the xanthate group provides direct access to diverse product analogues via several aliphatic C-H transformations, including halogenation, deuteration, vinylation, and hydroxylation. Product is best stored in foil-wrapped vials in the freezer when not in use; however, it can be weighed out on the bench without risk of decomposition. This product is offered collaboratively with UNC-Chapel Hill and Erik Alexanian.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description ≥95% | description 97% | description 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 40-46 °C | mp 46-48 °C | mp 65-69 °C (lit.) | mp - |
| form solid | form powder or crystals | form - | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - |
| functional group fluoro | functional group amine, fluoro | functional group carboxylic acid, amine | functional group amine, bromo |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?