Merck
84738
Sigma-Aldrich
Sulfur trioxide pyridine complex polymer-bound
extent of labeling: ≥2.0 mmol/g SO3 loading
Synonim(y):
Poly(4-vinylpyridine) sulfur trioxide complex, Pyridine sulfur trioxide complex polymer-bound
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
zakres etykietowania
≥2.0 mmol/g SO3 loading
ciąg SMILES
O=S(=O)=O.c1ccncc1
Inne uwagi
Polymer-supported reagent which can be used analogously to the monomeric reagent 84737 above. The consumed reagent can be simply removed by filtration
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
W. Graf
Chemistry & Industry, 232-232 (1987)